Methyl 3'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471006-1G OR471006-5G
APOSOR471006-1GEA 2300 DKK
APOSOR471006-1G APOSOR471006-5G
Methyl 3'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylate
Methyl 3'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₂O₃
Molekylvægt: 228.243 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06409247
CAS-nummer: 579511-01-6