2-Chloro-4-isopropoxybenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470995-1G OR470995-5G
APOSOR470995-1GEA 1920 DKK
APOSOR470995-1G APOSOR470995-5G
2-Chloro-4-isopropoxybenzoic acid
2-Chloro-4-isopropoxybenzoic acid
Formel: C₁₀H₁₁ClO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17256599
CAS-nummer: 334018-32-5