2-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470993-1G OR470993-5G
APOSOR470993-1GEA 2980 DKK
APOSOR470993-1G APOSOR470993-5G
2-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzoic acid
2-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzoic acid
Formel: C₁₁H₁₁ClO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17256604
CAS-nummer: 1237084-18-2