2-(1-Pyrazolyl)benzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470991-1G OR470991-5G
APOSOR470991-1GEA 774 DKK
APOSOR470991-1G APOSOR470991-5G
2-(1-Pyrazolyl)benzyl alcohol
2-(1-Pyrazolyl)benzyl alcohol
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03086188
CAS-nummer: 741717-59-9