4-[(tert-Butylamino)sulphonyl]benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470988-1G OR470988-250MG
APOSOR470988-1GEA 907 DKK
APOSOR470988-1G APOSOR470988-250MG
4-[(tert-Butylamino)sulphonyl]benzoic acid
4-[(tert-Butylamino)sulphonyl]benzoic acid
Formel: C₁₁H₁₅NO₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03001320
CAS-nummer: 99987-05-0