Ethyl 2-(Ethylsulphonyl)acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470953-1G OR470953-5G
APOSOR470953-1GEA 2300 DKK
APOSOR470953-1G APOSOR470953-5G
Ethyl 2-(Ethylsulphonyl)acetate
Ethyl 2-(Ethylsulphonyl)acetate
Formel: C₆H₁₂O₄S
Molekylvægt: 180.222 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12171498
CAS-nummer: 29771-85-5