6-Amino-9-(tetrahydropyran-2-yl)-9H-purine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 9-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-9H-purin-6-amine
OR470947-1G OR470947-250MG OR470947-5G
APOSOR470947-1GEA 1050 DKK
APOSOR470947-1G APOSOR470947-250MG APOSOR470947-5G
6-Amino-9-(tetrahydropyran-2-yl)-9H-purine
6-Amino-9-(tetrahydropyran-2-yl)-9H-purine
Formel: C₁₀H₁₃N₅O
Molekylvægt: 219.243 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00213333
CAS-nummer: 7306-67-4