1-Oxo-1,2-dihydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470943-1G OR470943-250MG
APOSOR470943-1GEA 6040 DKK
APOSOR470943-1G APOSOR470943-250MG
1-Oxo-1,2-dihydroisoquinoline-3-carboxylic acid
1-Oxo-1,2-dihydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01845162
CAS-nummer: 7509-13-9