6-Bromo-2-chlorobenzoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470937-1G OR470937-250MG OR470937-5G
APOSOR470937-1GEA 4520 DKK
APOSOR470937-1G APOSOR470937-250MG APOSOR470937-5G
6-Bromo-2-chlorobenzoxazole
6-Bromo-2-chlorobenzoxazole
Formel: C₇H₃BrClNO
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD11111723
CAS-nummer: 1260643-15-9