2-Cyclopropylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470925-1G OR470925-250MG
APOSOR470925-1GEA 6880 DKK
APOSOR470925-1G APOSOR470925-250MG
2-Cyclopropylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
2-Cyclopropylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₄H₂₀BNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18733626
CAS-nummer: 2098215-65-5