Methyl 1-Boc-3-oxopiperidine-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470911-1G OR470911-250MG
APOSOR470911-1GEA 12990 DKK
APOSOR470911-1G APOSOR470911-250MG
Methyl 1-Boc-3-oxopiperidine-2-carboxylate
Methyl 1-Boc-3-oxopiperidine-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₉NO₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15071869
CAS-nummer: 122019-53-8