1-Hydroxy-1-phenyl-2-propanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR470879-1G OR470879-5G
APOSOR470879-1GEA 3040 DKK
APOSOR470879-1G APOSOR470879-5G
1-Hydroxy-1-phenyl-2-propanone
1-Hydroxy-1-phenyl-2-propanone
Formel: C₉H₁₀O₂
Kogepunkt: 124…125 °C (12 mm Hg)
Smeltepunkt: 44509 °C
Massefylde: 1,105 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03792883
CAS-nummer: 90-63-1