3-Phenylpyrazin-2(1H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470876-5G OR470876-1G
APOSOR470876-5GEA 6040 DKK
APOSOR470876-5G APOSOR470876-1G
3-Phenylpyrazin-2(1H)-one
3-Phenylpyrazin-2(1H)-one
Formel: C₁₀H₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24394632
CAS-nummer: 2882-18-0