5-Hydroxy-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470875-1G OR470875-250MG
APOSOR470875-1GEA 7100 DKK
APOSOR470875-1G APOSOR470875-250MG
5-Hydroxy-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid 97%
5-Hydroxy-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₆H₅NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16659014
CAS-nummer: 76470-35-4