2-Benzyl-2,7-diazaspiro[4.5]decane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470851-1G OR470851-250MG
APOSOR470851-1GEA 15170 DKK
APOSOR470851-1G APOSOR470851-250MG
2-Benzyl-2,7-diazaspiro[4.5]decane
2-Benzyl-2,7-diazaspiro[4.5]decane
Formel: C₁₅H₂₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11223500
CAS-nummer: 1086395-71-2