2-Amino-1-isopropylbenzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470830-1G OR470830-250MG OR470830-5G
APOSOR470830-1GEA 1070 DKK
APOSOR470830-1G APOSOR470830-250MG APOSOR470830-5G
2-Amino-1-isopropylbenzimidazole
2-Amino-1-isopropylbenzimidazole
Formel: C₁₀H₁₃N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00159972
CAS-nummer: 90871-47-9