Methyl 3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR470823-5G OR470823-1G
APOSOR470823-5GEA 6040 DKK
APOSOR470823-5G APOSOR470823-1G
Methyl 3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxylate
Methyl 3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxylate
Formel: C₇H₁₀O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06203714
CAS-nummer: 86971-83-7