3-Bromo-2H-pyran-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470812-1G OR470812-250MG
APOSOR470812-1GEA 13770 DKK
APOSOR470812-1G APOSOR470812-250MG
3-Bromo-2H-pyran-2-one
3-Bromo-2H-pyran-2-one
Formel: C₅H₃BrO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01318382
CAS-nummer: 19978-32-6