4-Chlorohexanoyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470809-5G OR470809-1G
APOSOR470809-5GEA 6040 DKK
APOSOR470809-5G APOSOR470809-1G
4-Chlorohexanoyl chloride
4-Chlorohexanoyl chloride
Formel: C₆H₁₀Cl₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20622929
CAS-nummer: 99585-00-9