6-Hydroxy-3-methylbenzo[d]isoxazole-7-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470804-250MG OR470804-1G
APOSOR470804-250MGEA 3370 DKK
APOSOR470804-250MG APOSOR470804-1G
6-Hydroxy-3-methylbenzo[d]isoxazole-7-carbaldehyde
6-Hydroxy-3-methylbenzo[d]isoxazole-7-carbaldehyde
Formel: C₉H₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24386967
CAS-nummer: 66033-95-2