2-[3-(tert-Butoxy)-4-methoxyphenyl]acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470793-1G OR470793-5G
APOSOR470793-1GEA 2980 DKK
APOSOR470793-1G APOSOR470793-5G
2-[3-(tert-Butoxy)-4-methoxyphenyl]acetic acid
2-[3-(tert-Butoxy)-4-methoxyphenyl]acetic acid
Formel: C₁₃H₁₈O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27500646
CAS-nummer: 2006277-90-1