2-[3-(tert-Butoxy)-4-ethoxyphenyl]acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470790-1G OR470790-5G
APOSOR470790-1GEA 2980 DKK
APOSOR470790-1G APOSOR470790-5G
2-[3-(tert-Butoxy)-4-ethoxyphenyl]acetic acid
2-[3-(tert-Butoxy)-4-ethoxyphenyl]acetic acid
Formel: C₁₄H₂₀O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27500648
CAS-nummer: 2006277-20-7