5-Bromo-7-methoxybenzofuran
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470779-1G OR470779-250MG OR470779-5G
APOSOR470779-1GEA 6040 DKK
APOSOR470779-1G APOSOR470779-250MG APOSOR470779-5G
5-Bromo-7-methoxybenzofuran
5-Bromo-7-methoxybenzofuran
Formel: C₉H₇BrO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11877831
CAS-nummer: 164414-62-4