5-Bromo-7-chlorobenzofuran
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470778-1G OR470778-250MG
APOSOR470778-1GEA 7550 DKK
APOSOR470778-1G APOSOR470778-250MG
5-Bromo-7-chlorobenzofuran
5-Bromo-7-chlorobenzofuran
Formel: C₈H₄BrClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11877832
CAS-nummer: 1194375-29-5