5-Bromo-2-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470776-1G OR470776-250MG OR470776-5G
APOSOR470776-1GEA 1380 DKK
APOSOR470776-1G APOSOR470776-250MG APOSOR470776-5G
5-Bromo-2-methylquinoline
5-Bromo-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈BrN
Molekylvægt: 222.081 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13189490
CAS-nummer: 54408-52-5