2-(Aminomethyl)benzoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470756-250MG OR470756-1G
APOSOR470756-250MGEA 2300 DKK
APOSOR470756-250MG APOSOR470756-1G
2-(Aminomethyl)benzoxazole
2-(Aminomethyl)benzoxazole
Formel: C₈H₈N₂O
Molekylvægt: 148.162 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03990563
CAS-nummer: 101333-98-6