3-Hydrazinyl-2-methylpyridine dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470719-5G OR470719-1G
APOSOR470719-5GEA 7650 DKK
APOSOR470719-5G APOSOR470719-1G
3-Hydrazinyl-2-methylpyridine dihydrochloride
3-Hydrazinyl-2-methylpyridine dihydrochloride
Formel: C₆H₉N₃·2ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26937550
CAS-nummer: 1803601-87-7