Ethyl 3-Bromopyridine-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470685-5G OR470685-25G
APOSOR470685-5GEA 567 DKK
APOSOR470685-5G APOSOR470685-25G
Ethyl 3-Bromopyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-Bromopyridine-2-carboxylate
Formel: C₈H₈BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13189685
CAS-nummer: 434319-41-2