4-(tert-Butoxy)benzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470674-1G OR470674-5G
APOSOR470674-1GEA 2980 DKK
APOSOR470674-1G APOSOR470674-5G
4-(tert-Butoxy)benzamide
4-(tert-Butoxy)benzamide
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03840534
CAS-nummer: 99985-67-8