5,6-Dihydro-4H-pyrrolo[3,4-d]thiazole hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470645-1G OR470645-250MG OR470645-5G
APOSOR470645-1GEA 4890 DKK
APOSOR470645-1G APOSOR470645-250MG APOSOR470645-5G
5,6-Dihydro-4H-pyrrolo[3,4-d]thiazole hydrochloride
5,6-Dihydro-4H-pyrrolo[3,4-d]thiazole hydrochloride
Formel: C₅H₆N₂S·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24335251
CAS-nummer: 1434128-58-1