Ethyl 4-Bromo-1-naphthoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470636-25G OR470636-5G
APOSOR470636-25GEA 8410 DKK
APOSOR470636-25G APOSOR470636-5G
Ethyl 4-Bromo-1-naphthoate
Ethyl 4-Bromo-1-naphthoate
Formel: C₁₃H₁₁BrO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16038781
CAS-nummer: 51934-43-1