2-Benzyl-3-hydroxypropanenitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470632-1G OR470632-5G
APOSOR470632-1GEA 2840 DKK
APOSOR470632-1G APOSOR470632-5G
2-Benzyl-3-hydroxypropanenitrile
2-Benzyl-3-hydroxypropanenitrile
Formel: C₁₀H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18294353
CAS-nummer: 2601-10-7