2-Amino-3,6-dichloropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470628-1G OR470628-5G
APOSOR470628-1GEA 3750 DKK
APOSOR470628-1G APOSOR470628-5G
2-Amino-3,6-dichloropyridine
2-Amino-3,6-dichloropyridine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00463634
CAS-nummer: 313535-01-2