3-(2-Pyridyl)-2-propyn-1-ol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR470619-5G OR470619-10G OR470619-1G OR470619-25G
APOSOR470619-5GEA 2040 DKK
APOSOR470619-5G APOSOR470619-10G APOSOR470619-1G APOSOR470619-25G
3-(2-Pyridyl)-2-propyn-1-ol 98%
3-(2-Pyridyl)-2-propyn-1-ol
Formel: C₈H₇NO
Smeltepunkt: 83…85 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00168870
CAS-nummer: 29768-03-4