Methyl 4-(Cbz-amino)tetrahydropyran-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470606-1G OR470606-5G
APOSOR470606-1GEA 3370 DKK
APOSOR470606-1G APOSOR470606-5G
Methyl 4-(Cbz-amino)tetrahydropyran-4-carboxylate
Methyl 4-(Cbz-amino)tetrahydropyran-4-carboxylate
Formel: C₁₅H₁₉NO₅
Molekylvægt: 293.315 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23379893
CAS-nummer: 1427475-27-1