tert-Butyl N-Cbz-4-aminobutanoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470585-1G OR470585-5G
APOSOR470585-1GEA 2980 DKK
APOSOR470585-1G APOSOR470585-5G
tert-Butyl N-Cbz-4-aminobutanoate
tert-Butyl N-Cbz-4-aminobutanoate
Formel: C₁₆H₂₃NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22683325
CAS-nummer: 5105-79-3