Ethyl Imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470583-1G OR470583-5G OR470583-250MG
APOSOR470583-1GEA 3370 DKK
APOSOR470583-1G APOSOR470583-5G APOSOR470583-250MG
Ethyl Imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylate
Ethyl Imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13176744
CAS-nummer: 177485-39-1