N-Methyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]pivalamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470571-1G
OR470571-5G
APOSOR470571-1GEA
1540
DKK
APOSOR470571-1G
APOSOR470571-5G
N-Methyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]pivalamide
N-Methyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]pivalamide
Formel:
C₁₅H₂₅NOSi Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD22682786 CAS-nummer: 1418117-84-6 |