N-Methyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]pivalamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470571-1G OR470571-5G
APOSOR470571-1GEA 1540 DKK
APOSOR470571-1G APOSOR470571-5G
N-Methyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]pivalamide
N-Methyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]pivalamide
Formel: C₁₅H₂₅NOSi
Molekylvægt: 263.451 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22682786
CAS-nummer: 1418117-84-6