N,4-Dimethyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]benzenesulphonamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470569-1G OR470569-5G
APOSOR470569-1GEA 1540 DKK
APOSOR470569-1G APOSOR470569-5G
N,4-Dimethyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]benzenesulphonamide
N,4-Dimethyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]benzenesulphonamide
Formel: C₁₇H₂₃NO₂SSi
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22682803
CAS-nummer: 1251740-03-0