N,4-Dimethyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]benzenesulphonamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470569-1G
OR470569-5G
APOSOR470569-1GEA
1540
DKK
APOSOR470569-1G
APOSOR470569-5G
N,4-Dimethyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]benzenesulphonamide
N,4-Dimethyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]benzenesulphonamide
Formel:
C₁₇H₂₃NO₂SSi Molekylvægt: 333.521 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD22682803 CAS-nummer: 1251740-03-0 |