3-(3-Piperidyl)-1-propanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470567-5G OR470567-1G
APOSOR470567-5GEA 17610 DKK
APOSOR470567-5G APOSOR470567-1G
3-(3-Piperidyl)-1-propanol
3-(3-Piperidyl)-1-propanol
Formel: C₈H₁₇NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06408777
CAS-nummer: 25175-58-0