Ethyl 3-Bromo-7-methylindole-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470499-5G OR470499-1G
APOSOR470499-5GEA 3830 DKK
APOSOR470499-5G APOSOR470499-1G
Ethyl 3-Bromo-7-methylindole-1-carboxylate
Ethyl 3-Bromo-7-methylindole-1-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₂BrNO₂
Molekylvægt: 282.133 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22205877
CAS-nummer: 1375064-43-9