(1S,6R)-8-Cbz-3,8-diazabicyclo[4.2.0]octane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470480-1G OR470480-250MG
APOSOR470480-1GEA 21440 DKK
APOSOR470480-1G APOSOR470480-250MG
(1S,6R)-8-Cbz-3,8-diazabicyclo[4.2.0]octane
(1S,6R)-8-Cbz-3,8-diazabicyclo[4.2.0]octane
Formel: C₁₄H₁₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22205851
CAS-nummer: 1293941-04-4