6-Hydroxybenzofuran-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470478-1G OR470478-250MG
APOSOR470478-1GEA 3090 DKK
APOSOR470478-1G APOSOR470478-250MG
6-Hydroxybenzofuran-2-carboxylic acid
6-Hydroxybenzofuran-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₆O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11101030
CAS-nummer: 334022-87-6