α-(3-Methoxyphenyl)-3-methyloxybenzylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470477-1G OR470477-5G
APOSOR470477-1GEA 3370 DKK
APOSOR470477-1G APOSOR470477-5G
α-(3-Methoxyphenyl)-3-methyloxybenzylamine
α-(3-Methoxyphenyl)-3-methyloxybenzylamine
Formel: C₁₅H₁₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12605374
CAS-nummer: 860598-16-9