2-Ethyloxazolo[5,4-b]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470465-1G OR470465-250MG OR470465-5G
APOSOR470465-1GEA 4520 DKK
APOSOR470465-1G APOSOR470465-250MG APOSOR470465-5G
2-Ethyloxazolo[5,4-b]pyridine
2-Ethyloxazolo[5,4-b]pyridine
Formel: C₈H₈N₂O
Molekylvægt: 148.162 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18384507
CAS-nummer: 856990-30-2