3-(4-Bromophenyl)cyclobutanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470452-1G OR470452-250MG
APOSOR470452-1GEA 4210 DKK
APOSOR470452-1G APOSOR470452-250MG
3-(4-Bromophenyl)cyclobutanol
3-(4-Bromophenyl)cyclobutanol
Formel: C₁₀H₁₁BrO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12152571
CAS-nummer: 1183047-51-9