1-Boc-4-[2-(aminomethyl)phenyl]piperazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470438-1G OR470438-5G
APOSOR470438-1GEA 3060 DKK
APOSOR470438-1G APOSOR470438-5G
1-Boc-4-[2-(aminomethyl)phenyl]piperazine
1-Boc-4-[2-(aminomethyl)phenyl]piperazine
Formel: C₁₆H₂₅N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115066
CAS-nummer: 174855-53-9