α-Cyclopropyl-3-pyridinemethanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: alpha-Cyclopropyl-3-pyridinemethanol
OR470430-5G OR470430-1G
APOSOR470430-5GEA 3870 DKK
APOSOR470430-5G APOSOR470430-1G
α-Cyclopropyl-3-pyridinemethanol
α-Cyclopropyl-3-pyridinemethanol
Formel: C₉H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12808142
CAS-nummer: 155047-86-2